Learn More
Thermo Scientific™ Stützrahmen für Heracell™ 150i CO2-Inkubatoren
Kann verwendet werden mit: Heracell 150i CO2-Inkubator
Marke: Thermo Scientific™ 50057161
1205.91 CHF gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Kann verwendet werden mit: Heracell 150i CO2 Inkubator
- Schutz vor Bodenkontamination
- Drei Höhen zur Auswahl: 185 mm (7.3 in.), 200 mm (7.9 in.) oder 780 mm (30.7 in.)
- Die Stützrahmen können zum besseren Manövrierfähigkeit auch auf Rollen montiert werden
Spezifikation
Heracell 150i CO2-Inkubator | |
Untergestell | |
7,3 in. |
LED | |
Rollen | |
18.5 cm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Stützrahmen für Heracell™ 150i CO2-Inkubatoren > 185 mm (7,3 Zoll) H; mit Rollen
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur