Learn More
Fisherbrand™ Isotemp CO2 Inkubator
11660.00 CHF - 13770.00 CHF
Spezifikation
Datenausgabe | RS232 |
---|---|
Kapazität (metrisch) | 150 l |
Kammermaterial | Acero inoxidable |
CO2-Konzentrationsbereich | 1 bis 20% |
Relative Luftfeuchtigkeit | <90 % bei 37 °C |
Produktcode | Marke | CO2-Sensortechnologie | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | CO2-Sensortechnologie | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15660667
|
Fisherbrand™
50153430 |
TC-Sensor |
11660.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15650667
|
Fisherbrand™
50153431 |
IR-Sensor |
13770.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Effiziente Hochleistungsheizer umgeben die Kammer und sorgen für eine gleichmäßige Temperaturverteilung
- Ein sanftes, ventilatorgestütztes Luftströmungsmuster sorgt für eine gleichmäßige Verteilung von Temperatur, CO2 und Feuchtigkeit
- Der 90 °C-Dekontaminationszyklus vereinfacht die Reinigung, da kein Autoklav und keine toxischen Chemikalien erforderlich sind
- Der Zyklus beseitigt die Schwankungen bei der Desinfektion und hat sich als wirksam gegen eine breite Palette von Kontaminanten einschließlich Bakterien, Schimmelpilze und Pilzsporen und Mykoplasmen erwiesen
- Die CO2-Sensoren sind für eine präzise Steuerung direkt in der Kammer positioniert. Angebotene CO2-Sensortechnologien:
- Wärmeleitfähigkeit (TC) für präzise Überwachung und zuverlässig lange Lebensdauer
- Infrarot (IR) für den unabhängigen Betrieb von präzisen, fernüberwachten Anwendungen
Spezifikation
RS232 | |
Acero inoxidable | |
<90 % bei 37 °C | |
CO2-Inkubator | |
Standard | |
63.7 cm | |
86.7 cm | |
53 cm | |
230 V, 50/60 Hz | |
50/60 Hz |
150 l | |
1 bis 20% | |
0.3 °C über Umgebungstemperatur bis 55 °C | |
Wannenloses Reservoir mit 3 l Inhalt | |
53 x 47 x 60.7 cm | |
47 cm | |
60.7 cm | |
70 kg | |
230 V |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Isotemp CO2 Inkubator