Learn More
DuPontâ„¢ Tyvekâ„¢ IsoCleanâ„¢ Ãœberschuhe Artikelnummer.: 15614914
Zum Warenkorb hinzufügen
DuPontâ„¢ Tyvekâ„¢ IsoCleanâ„¢ Ãœberschuhe
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15614914 Alle ansehen DuPont Produkte
Groß
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
Artikelnummer. 15614914
Marke: DuPontâ„¢ D15466090
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sauber verarbeitet für maximale Reinheit, durch Gammabestrahlung sterilisiert. DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Überschuhe bieten eine inhärente Barriere für Partikel, Mikroorganismen und ungefährliche, wasserbasierte leichte Flüssigkeitsspritzer. Atmungsaktiv und außergewöhnlich fusselarm
  • In den Größen S bis XL lieferbar.
  • Sauber verarbeitet und gammasterilisiert.
  • Gebundene innere Säume.
  • Tunnelelastizierung an Schienbein und Knöcheln.
  • Knöchelbänder.
  • Gripperâ„¢-Sohlen bieten eine verbesserte Rutschfestigkeit und Robustheit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Größe Groß
Material Tyvekâ„¢ IsoCleanâ„¢
Farbe Weiß
Einwegprodukt Ja
Sterilität Steril
Sohlenart Gripperâ„¢
Saumtyp Gebundene innere Säume
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinräume in den Bereichen Biotechnologie, Pharmazie, Herstellung medizinischer Geräte, Lebensmittelverarbeitung, Kosmetikindustrie sowie in anderen kritischen oder kontrollierten Umgebungen.
Zertifizierung/Konformität Sauber verarbeitet und durch Gammabestrahlung sterilisiert mit SAL von 10-6 (ISO 11137-1), geeignet für den Einsatz in Reinräumen der GMP Klasse A/B (ISO-Klasse 5), PSA-Kategorie I
Verpackungsmenge 100/Pckg.
Verpackungsart Separat paarweise verpackt
Produkttyp Stiefelüberzieher für kontrollierte Umgebungen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
  • Dupont Tyvek - Packaging for CE certified IsoClean garments
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Dupont Tyvek Packaging for CE certified IsoClean garments
    • Dupont Tyvek - IsoClean design
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Dupont Tyvek IsoClean design
      • DuPont Tyvek - IsoClean
        Video Player is loading.
        Current Time 0:00
        Duration 0:00
        Loaded: 0%
        Stream Type LIVE
        Remaining Time 0:00
        1x
        • Chapters
        • descriptions off, selected
        • subtitles off, selected
          DuPont Tyvek IsoClean
        Brochures
        Posters
        Product Information
        Zertifikate
        Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
        5 Ergebnisse gefunden
        Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
        ChargennummerAHS2447139 Art des ZertifikatsSterilitätszertifikat Datum17/12/2024 Catalog NumberD15466090
        ChargennummerAHS2446136 Art des ZertifikatsSterilitätszertifikat Datum17/12/2024 Catalog NumberD15466090
        ChargennummerAHS2445149 Art des ZertifikatsSterilitätszertifikat Datum11/12/2024 Catalog NumberD15466090
        ChargennummerAHS2445162 Art des ZertifikatsSterilitätszertifikat Datum11/12/2024 Catalog NumberD15466090
        ChargennummerAHS2440134 Art des ZertifikatsSterilitätszertifikat Datum11/12/2024 Catalog NumberD15466090
        Der Benutzer sollte die Risikobewertung durchführen, um den erforderlichen Schutz zu bestimmen.
        Berichtigung von Produktinhalten
        Name des Produkts
        DuPontâ„¢ Tyvekâ„¢ IsoCleanâ„¢ Ãœberschuhe >