Learn More
Ansell Kimtech A5 Sterile Überziehstiefel mit rutschfester Sohle
Click to view available options
Größe:
S/M
Beschreibung
- Garantierte Konformität:- PSA-Kat. I gemäß (EU-)Verordnung 2016/425,- Konformitätszertifikat nach Charge online verfügbar,- Sterilitätszertifikat nach Charge online verfügbar.
- Geeignet für den Einsatz in sterilen Reinraumumgebungen und Labors der ISO-Klasse 5 (EU GMP A). Ergänzende technische Informationen als Beleg der Einhaltung von Vorschriften sind enthalten.
- Mit fortschrittlicher CLEAN-DON™
Certifications
CE-Kennzeichnung, Kategorie III, PSA
Vorteile von Greener Choice
- Umweltvorteile umfassen:
- Recycelbar
Spezifikation
Spezifikation
Größe | S/M |
Material | SMS |
Latex Free | Ja |
Farbe | Weiß |
Einwegprodukt | Single-use |
Sterilität | Steril |
Verschlusstyp | Elastic Top with Ankle Ties |
Sohlenart | Rutschfest |
Verpackungsmenge | 100 Paar/Karton. |
Verpackungsart | Dreifach Verpackt, Vakuumverpackt |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell Kimtech A5 Sterile Überziehstiefel mit rutschfester Sohle >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur