Learn More
Ansell Kimtech A5 sterile Überziehstiefel mit Vinyl-Fußeinfassung
Click to view available options
Größe:
S/M
Universell
Beschreibung
- Garantierte Konformität:- PSA-Kat. I gemäß (EU-)Verordnung 2016/425,- Konformitätszertifikat nach Charge online verfügbar,- Sterilitätszertifikat nach Charge online verfügbar
- Geeignet für den Einsatz in sterilen Reinraumumgebungen und Labors der ISO-Klasse 5 (EU GMP A). Ergänzende technische Informationen als Beleg der Einhaltung von Vorschriften sind enthalten
- Mit fortschrittlicher CLEAN-DON™
Vorteile von Greener Choice
- Umweltvorteile umfassen:
- Recycelbar
Spezifikation
Spezifikation
Größe | Universell |
Material | Vinyl |
Latex Free | Ja |
Farbe | Weiß |
Einwegprodukt | Ja |
Sterilität | Steril |
Verschlusstyp | Seitliche Bänder |
Sohlenart | Rutschfest |
Verpackungsmenge | 100 Paar/Karton. |
Verpackungsart | Dreifach Verpackt, Vakuumverpackt |
Mehr anzeigen |
Dokumentation
Scientific Resources
Brochures
Kimtech Cleanroom Apparel Brochure
DateigrößeVersion: 1.6 MB
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell Kimtech A5 sterile Überziehstiefel mit Vinyl-Fußeinfassung >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur