Learn More
DuPont™ IsoClean™ Laborkittel mit Nackenbindung Artikelnummer.: 15634914
Zum Warenkorb hinzufügen
DuPont™ IsoClean™ Laborkittel mit Nackenbindung
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15634914 Alle ansehen DuPont Produkte
Klein
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
Größe 2X
Größe 3X
Artikelnummer. 15634914
Marke: DuPont™ D15466113
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Kittel mit eingefasstem Kragen werden sauber verarbeitet und mit Gammastrahlung sterilisiert.
  • Modell: IC 270 B WH MS
  • Gebundene Innennähte
  • Getunnelt an Handgelenken
  • Schnappverschluss vorne
  • Sauber verarbeitet und durch Gammabestrahlung sterilisiert
  • Aseptisch gefaltet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Kittel
Größe Klein
Material Tyvek™ IsoClean™
Farbe Weiß
Verschlusstyp Schnappverschluss vorn
Stulpenform Getunnelt an Handgelenken
Einwegprodukt Ja
Sterilität Steril
Kragenform Gebunden
Saumtyp Gebunden
Größe (metrisch) Brustkorb 88 bis 97 cm
Zertifizierung/Konformität PSA-Kategorie I
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinräume in den Bereichen Biotechnologie, Pharmazie, Herstellung medizinischer Geräte, Lebensmittelverarbeitung, Kosmetikindustrie sowie in anderen kritischen oder kontrollierten Umgebungen.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
  • Dupont Tyvek - Packaging for CE certified IsoClean garments
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Dupont Tyvek Packaging for CE certified IsoClean garments
    • Dupont Tyvek - IsoClean design
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Dupont Tyvek IsoClean design
      • DuPont Tyvek - IsoClean
        Video Player is loading.
        Current Time 0:00
        Duration 0:00
        Loaded: 0%
        Stream Type LIVE
        Remaining Time 0:00
        1x
        • Chapters
        • descriptions off, selected
        • subtitles off, selected
          DuPont Tyvek IsoClean
        Brochures
        Posters
        Product Information
        Zertifikate
        Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
        5 Ergebnisse gefunden
        Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
        ChargennummerAHS2513144 Art des ZertifikatsSterilitätszertifikat Datum13/05/2025 Catalog NumberD15466113
        ChargennummerAHS2403176 Art des ZertifikatsSterilitätszertifikat Datum05/04/2024 Catalog NumberD15466113
        ChargennummerAHS2409140 Art des ZertifikatsSterilitätszertifikat Datum05/04/2024 Catalog NumberD15466113
        ChargennummerAHS2401165 Art des ZertifikatsSterilitätszertifikat Datum24/01/2024 Catalog NumberD15466113
        ChargennummerAHS2350165 Art des ZertifikatsSterilitätszertifikat Datum18/01/2024 Catalog NumberD15466113
        Der Anwender sollte die Risikobewertung durchführen, um den erforderlichen Schutz zu bestimmen.
        Berichtigung von Produktinhalten
        Name des Produkts
        DuPont™ IsoClean™ Laborkittel mit Nackenbindung >