Learn More
Nitritex™ BioClean-D Einweglabormäntel
Tragen Sie Nitritex™ BioClean-D Einweg-Laborkittel zum Schutz vor Laborkontamination.
Marke: Nitritex™ BDLC-S
158.07 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Offene Stulpenform
- Drei Taschen
- CleanTough™ Stoff
- Einweg, in Beutel verpackt
- Spinnvlies-Polypropylen
Spezifikation
Laborkittel | |
CleanTough™ Stoff | |
Ja | |
3 | |
ISO 9001:2015, (EU)2016/425, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, EN 1149-5:2008, EN 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2, ASTM F739-12 | |
Ein Stück pro versiegeltem PE-Innenbeutel; ein Innenbeutel pro versiegeltem PE-Außenbeutel; 30 Außenbeutel pro ausgekleidetem Karton (30 Stück) |
Klein | |
Offen | |
Unsteril | |
838,2 bis 914,4 mm | |
(EU)2016/425, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, EN 1149-5:2008, EN 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2 | |
Spinnvlies-Polypropylen |
Videos
-
Nitritex Bioclean-D
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nitritex™ BioClean-D Einweglabormäntel > Größe: Klein
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur