Learn More
Fisherbrand™ Bestrahltes Vinyl-Klebeband für Reinräume
Bestrahltes Vinylband mit geringer Partikel- und Biobelastungsrate für den Einsatz in kritischen und aseptischen Reinraumanwendungen
195.00 CHF - 565.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoclavable |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | Konformitätsbescheinigung, Verarbeitungszertifikat, NIKA - FDA, CID, erfüllt die bundesweite Spezifikation PPP-T-66E und CID A-A 1689A |
Klebstofftyp | Naturkautschuk |
Beschichtung | Vinyl |
Format | Roll |
Produktcode | Marke | Farbe | Dimensions (LxW) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Dimensions (LxW) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16275162
|
Fisherbrand™
EGVFP-2WHIR |
Weiß | 33 x 12,8 mm (36 yd x 0,5 in.) | N/A | ||||||
16235162
|
Fisherbrand™
EGVFP-12WHIRM |
Weiß | 33 x 12,7 mm (36 yd x 0,5 in.) | N/A | ||||||
16255162
|
Fisherbrand™
EGVFP-1WHIR |
Weiß | 33 x 25,4 mm (36 yd x 1 in.) |
565.00 CHF
36 Stück |
Verfügbar ab: 29-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16295162
|
Fisherbrand™
EGVFP-34WHIRM |
Weiß | 33 x 19,05 mm (36 yd. x 0,75 in.) |
232.00 CHF
16 Stück |
Verfügbar ab: 26-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16225162
|
Fisherbrand™
EGVFP-12TRIRM |
Transparent | 33 x 12,7 mm (36 yd x 0,5 in.) | N/A | ||||||
16285162
|
Fisherbrand™
EGVFP-34TRIRM |
Transparent | 33 x 19,05 mm (36 yd. x 0,75 in.) | N/A | ||||||
16245162
|
Fisherbrand™
EGVFP-1TRIR |
Transparent | 33 x 25,4 mm (36 yd x 1 in.) | N/A | ||||||
16265162
|
Fisherbrand™
EGVFP-2TRIR |
Transparent | 33 x 50,8 mm (36 yd x 2 in.) | N/A | ||||||
Beschreibung
Spezifikation
Autoclavable | |
Naturkautschuk | |
Roll | |
Reinraum-Vinylklebeband | |
3 in. Plastic Core | |
16°C to 27°C | |
33 m |
Konformitätsbescheinigung, Verarbeitungszertifikat, NIKA - FDA, CID, erfüllt die bundesweite Spezifikation PPP-T-66E und CID A-A 1689A | |
Vinyl | |
Vinyl | |
Steril | |
60°F to 80°F | |
36 yd. (2,01 m) |