Learn More
Bochem™ Eisendrahtbürste
Mit verzinktem Eisendraht. Die Bochem™ Eisendrahtbürste eignet sich für Reagenzgläser und Kolben.
Marke:  Bochem™ 12300
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10555221
  • 5.50 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Eisendraht, verzinkt
  • Natürliche Borsten
  • Zum Gebrauch mit Kolben und Reagenzgläsern
  • Zum Reinigen von Kolben und Flaschen
Spezifikation
Spezifikation
Bürste
Für Röhrchen
150 mm
Je 1
30 mm
1000 mm
Eisendraht
Dokumentation
Catalogs
Name des Produkts
Bochem™ Eisendrahtbürste > Länge: 1000 mm