Learn More
Bochem™ Eisendrahtbürste
Mit verzinktem Eisendraht. Die Bochem™ Eisendrahtbürste eignet sich für Reagenzgläser und Kolben.
3.85 CHF - 10.30 CHF
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) Borste | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) Borste | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10555221
|
Bochem™
12300 |
1000 mm | 30 mm | Für Röhrchen |
5.50 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10585411
|
Bochem™
12312 |
260 mm | 30 mm | Für Teströhrchen |
3.85 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10020821
|
Bochem™
12322 |
550 mm | 80 mm | Für Kolben |
10.30 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10192741
|
Bochem™
12321 |
480 mm | 63 mm | Für Kolben |
7.05 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- Eisendraht, verzinkt
- Natürliche Borsten
- Zum Gebrauch mit Kolben und Reagenzgläsern
- Zum Reinigen von Kolben und Flaschen
Spezifikation
Bürste | |
Eisendraht | |
Je 1 |