Learn More
Thermo Scientific™ Orion Lab Star Bench Meter Accessories
Zubehör für Messgeräte der Orion Lab Star Serie unterstützt Ihr Orion Lab Star PH111 pH-Wert-Messgerät, Orion Lab Star EC112 Leitfähigkeitsmessgerät oder Orion Lab Star DO113 DO-Messgerät.
Marke:  Thermo Scientific™ LSTAR-CVR
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17711849
  • 67.34 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Wählen Sie Zubehör für die Orion Lab Star Serie, um Ihr Orion Lab Star PH111 pH-Wert-/mV-Messgerät, Orion Lab Star EC112 Leitfähigkeitsmessgerät oder Orion Lab Star DO113 Messgerät für gelösten Sauerstoff (DO) zu unterstützen. Verwenden Sie das Zubehör für die Staubschutzabdeckung des Messgeräts für eine längere Messgerätelagerung. Wählen Sie bei Bedarf einen Ersatz-Elektrodenhalter mit Messgerät, ein Universalnetzteil oder ein Computerkabel aus. pH-Wert-Messgerät, Leitfähigkeitsmessgerät und DO-Messgerät der Orion Lab Star Serie sind ideal für vereinfachte, kostengünstige Labortests und Datenaufzeichnungen.
Zubehör für Messgeräte der Orion Lab Star Serie
  • Mit dem Messständer der LStar-ARM Orion Lab Star Serie können Sie Ihren Elektrodenständer nach Bedarf ersetzen; sie sind mit dem Orion Lab Star PH111 pH-Wert-Messgerät, dem Orion Lab Star EC112 Leitfähigkeitsmessgerät und dem Orion Lab Star DO113 DO-Messgerät kompatibel
  • Das Universalnetzteil der Serie LStar-PWR Orion Lab Star, 100 bis 240 V, 50/60 Hz, ermöglicht den Austausch des Netzteils nach Bedarf; es ist mit dem Orion Lab Star PH111 pH-Wert-Messgerät, dem Orion Lab Star EC112 Leitfähigkeitsmessgerät und dem Orion Lab Star DO113 DO-Messgerät kompatibel
  • Das USB-Computerkabel der LStar-USB Orion Lab Star Serie ermöglicht es Ihnen, Ihr Computerkabel bei Bedarf zu ersetzen; es ist mit dem Orion Lab Star PH111 pH-Wert-Messgerät, dem Orion Lab Star EC112 Leitfähigkeitsmessgerät und dem Orion Lab Star DO113 DO-Messgerät kompatibel
  • Die LStar-CVR Orion Lab Star-Staubschutzhülle schützt Ihr Messgerät während der Lagerung vor Staub und Schmutz; es ist mit dem Orion Lab Star PH111 pH-Wert-Messgerät, dem Orion Lab Star EC112 Leitfähigkeitsmessgerät und dem Orion Lab Star DO113 DO-Messgerät kompatibel
Zusätzliches Zubehör, kompatibel mit Orion Lab Star Messgeräten
  • STARA-106 Tintenstrahldrucker mit Farbband, 100 bis 240 V, 50/60 Hz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Orion Lab Star Serie Messgerätestaubschutzdeckel
Zubehör
Keine
Orion Lab Star PH111 pH-Wert-Messgerät, Orion Lab Star EC112 Leitfähigkeitsmessgerät und Orion Lab Star DO113 DO-Messgerät
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Orion Lab Star Bench Meter Accessories >