Learn More
Eisen(III)-sulfat-Pentahydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 142906-29-4 | Fe2O12S3·5H2O | 489.96 g/mol
67.60 CHF - 887.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 142906-29-4
Summenformel Fe2O12S3·5H2O
Molekulargewicht (g/mol) 489.96
MDL-Nummer MFCD00149714
InChI-Schlüssel YHGPYBQVSJBGHH-UHFFFAOYSA-H
Synonym unii-3hws7hf5xd, 3hws7hf5xd, iron iii sulfate pentahydrate, sulfuric acid, iron 3+ salt 3:2 , pentahydrate 9ci, acmc-20n1we, ferric sulfate pentahydrate, iron iii sulphate pentahydrate, 2fe.3so4.5h2o, sulfuric acid, iron 3+ salt 3:2 , pentahydrate
PubChem CID 23443659
IUPAC-Name Eisen(3+);trisulfat;pentahydrat
SMILES O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Fe+3].[Fe+3]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10306741
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
345230050
5 g Glasflasche
67.60 CHF
5 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10522354
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
345231000
100 g Kunststoffflasche
80.65 CHF
100 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10460863
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
345235000
500 g Kunststoffflasche
172.00 CHF
500 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
13418528
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
345230051
5 kg Kunststoff-Fass
887.00 CHF
5 Kilogramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eisen(III)-sulfat-Pentahydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals