Learn More
Eisen(III)-sulfat-Pentahydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13418528
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoff-Fass
Kunststoffflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 142906-29-4
Summenformel Fe2O12S3·5H2O
Molekulargewicht (g/mol) 489.96
MDL-Nummer MFCD00149714
InChI-Schlüssel YHGPYBQVSJBGHH-UHFFFAOYSA-H
Synonym unii-3hws7hf5xd, 3hws7hf5xd, iron iii sulfate pentahydrate, sulfuric acid, iron 3+ salt 3:2 , pentahydrate 9ci, acmc-20n1we, ferric sulfate pentahydrate, iron iii sulphate pentahydrate, 2fe.3so4.5h2o, sulfuric acid, iron 3+ salt 3:2 , pentahydrate
PubChem CID 23443659
IUPAC-Name Eisen(3+);trisulfat;pentahydrat
SMILES O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Fe+3].[Fe+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iron(III) sulfate pentahydrate
Farbe Beige-gelb bis weiß
Physikalische Form Kristallines oder Granulatpulver
Menge 5 kg
Prozentgehaltsbereich 97%
Strukturformel Fe2(SO4)3·5H2O
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 489.96
Reinheit (%) 97%
Verpackung Kunststoff-Fass
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron(III)sulfate pentahydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.