Learn More
Eisenfolie, 0.1 mm Dicke, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11410281
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Eisenfolie, 0.1 mm Dicke, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11410281
50 x 50 mm, 1 Stück
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Packungsgröße:
1 Stück
25 Millimeter
Artikelnummer. 11410281
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040493.FI
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7439-89-6 | Fe | 55.85 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-89-6
Summenformel Fe
Molekulargewicht (g/mol) 55.85
MDL-Nummer MFCD00010999
InChI-Schlüssel XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
PubChem CID 23925
ChEBI CHEBI:82664
IUPAC-Name Eisen
SMILES [Fe]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iron
Aussehen Gray foil
Dichte 7.87g/cm3 at 20°C
Prozentgehaltsbereich 99.99% (Metals basis)
Menge 50 x 50 mm
Form Folie, 0.1 mm (0.004 Zoll) dick
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerW06K006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/09/2024 Catalog Number040493.FF,040493.GH,040493.FI
ChargennummerS30J015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/07/2023 Catalog Number040493.FF,040493.GH,040493.FI,040493
ChargennummerX16G011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2022 Catalog Number040493.FF,040493.GH,040493.FI
ChargennummerP29H005 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2022 Catalog Number040493.FF,040493.GH,040493.FI
ChargennummerW21H012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2022 Catalog Number040493.FF,040493.GH,040493.FI
Name des Produkts
Eisenfolie, 0.1 mm Dicke, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >