Learn More
Eisendraht, 2.0 mm (0.08 in.) Durchmesser, Puratronic™, 99.995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 cm
100 cm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Iron |
Farbe | Grau |
Aussehen | Gray wire |
Prozentgehaltsbereich | 99.995% (Metals basis) |
Menge | 25 cm |
Form | Draht, 2 mm (0.08 Zoll) Durchmesser |