Learn More
Eisenfolie, 0.1 mm Dicke, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11358468
Verfügbar ab: 08-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Eisenfolie, 0.1 mm Dicke, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11358468
25 x 25 mm
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Artikelnummer. 11358468
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040493.FF
Verfügbar ab: 08-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-89-6
Summenformel Fe
Molekulargewicht (g/mol) 55.85
MDL-Nummer MFCD00010999
InChI-Schlüssel XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
PubChem CID 23925
ChEBI CHEBI:82664
IUPAC-Name Eisen
SMILES [Fe]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iron
Aussehen Gray foil
Prozentgehaltsbereich 99.99% (Metals basis)
Menge 25 x 25 mm
Form Folie, 0.1 mm (0.004 Zoll) dick
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerW06K006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/09/2024 Catalog Number040493.FF,040493.GH,040493.FI
ChargennummerS30J015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/07/2023 Catalog Number040493.FF,040493.GH,040493.FI,040493
ChargennummerX16G011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2022 Catalog Number040493.FF,040493.GH,040493.FI
ChargennummerP29H005 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2022 Catalog Number040493.FF,040493.GH,040493.FI
ChargennummerW21H012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2022 Catalog Number040493.FF,040493.GH,040493.FI
Name des Produkts
Eisenfolie, 0.1 mm Dicke, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >