Learn More
Eisenfolie, 0.25 mm (0.01 Zoll) Dicke, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11368468
Zum Warenkorb hinzufügen
Eisenfolie, 0.25 mm (0.01 Zoll) Dicke, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11368468
25 x 25 mm
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Artikelnummer. 11368468
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040494.FF
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7439-89-6 | Fe | 55.85 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-89-6
Summenformel Fe
Molekulargewicht (g/mol) 55.85
MDL-Nummer MFCD00010999
InChI-Schlüssel XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
PubChem CID 23925
ChEBI CHEBI:82664
IUPAC-Name Eisen
SMILES [Fe]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iron foil
Namenshinweis 0.25mm (0.01 in.) thick
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 25 x 25 mm
Reinheit (%) 99.99%
Gewicht ≈1.23g/25x25mm
Form Folie
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerT08K064 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/10/2024 Catalog Number040494.GH,040494.FI,040494.FF
ChargennummerP06J006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2023 Catalog Number040494.FF
ChargennummerP06J007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2023 Catalog Number040494.FF
ChargennummerP10I040 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2023 Catalog Number040494.FF
ChargennummerP10I049 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/08/2022 Catalog Number040494.GH,040494.FI,040494.FF
Name des Produkts
Eisenfolie, 0.25 mm (0.01 Zoll) Dicke, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >