Learn More
Iridium(III)-chlorid, wasserfrei, 99.99 % (Metallbasis), Ir 63.9 % min.; Thermo Scientific Chemicals, Premion™
CAS: 10025-83-9 | Cl3Ir | 298.567 g/mol
558.00 CHF - 2495.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 10025-83-9
Summenformel Cl3Ir
Molekulargewicht (g/mol) 298.567
MDL-Nummer MFCD00011063
InChI-Schlüssel DANYXEHCMQHDNX-UHFFFAOYSA-K
PubChem CID 25563
IUPAC-Name Iridiumtrichlorid
SMILES Cl[Ir](Cl)Cl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11365647
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
043380.03
1 g
558.00 CHF
1 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11375647
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
043380.06
5 g
2495.00 CHF
5 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Iridium(III)-chlorid, wasserfrei, 99.99 % (Metallbasis), Ir 63.9 % min.; Thermo Scientific Chemicals, Premion™