Learn More
Iridium(III)-chlorid, wasserfrei, 99.99 % (Metallbasis), Ir 63.9 % min.; Thermo Scientific Chemicals, Premion™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Iridium(III) chloride |
Schmelzpunkt | 763°C (decomposition) |
Farbe | Braun bis Grün |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 5 g |
Prozentgehaltsbereich | 99.99% (Metal basis) |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 298.56 |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
Aussehen | Green to brown powder |