Learn More
Iridium(III)-chlorid, wasserfrei, 99.99 % (Metallbasis), Ir 63.9 % min.; Thermo Scientific Chemicals, Premion™
Artikelnummer. 11365647
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
CAS: 10025-83-9 | Cl3Ir | 298.567 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10025-83-9
Summenformel Cl3Ir
Molekulargewicht (g/mol) 298.567
MDL-Nummer MFCD00011063
InChI-Schlüssel DANYXEHCMQHDNX-UHFFFAOYSA-K
PubChem CID 25563
IUPAC-Name Iridiumtrichlorid
SMILES Cl[Ir](Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iridium(III) chloride
Schmelzpunkt 763°C (decomposition)
Farbe Braun bis Grün
Physikalische Form Pulver
Menge 1 g
Prozentgehaltsbereich 99.99% (Metal basis)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 298.56
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Aussehen Green to brown powder
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iridium(III) chloride, anhydrous
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Iridium chloride
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Iridium(III)-chlorid, wasserfrei, 99.99 % (Metallbasis), Ir 63.9 % min.; Thermo Scientific Chemicals, Premion™ >