Learn More
Memmert™ IQ/OQ-Dokument mit schrankbezogenen Werksdaten
Für einen frei wählbaren Temperaturwert, einschl. Temperaturverteilungsmessung bei Memmert nach DIN 12880:2007-05
1455.00 CHF - 2045.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | IQ/OQ-Dokument mit gerätespezifischen Werkstestdaten |
---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17100135
|
Memmert™
IPP1400ecoD00127 |
IPP1400eco |
2045.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
17100185
|
Memmert™
IPP260ecoD00127 |
IPP260eco |
2045.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
17109684
|
Memmert™
HPP110ecoD00127 |
HPP110eco | N/A | N/A | N/A | |||||
17110155
|
Memmert™
IPP2200ecoD00127 |
IPP2200eco |
2045.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
17110265
|
Memmert™
IPP750ecoD00127 |
IPP750eco |
2045.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
17129744
|
Memmert™
HPP2200ecoD00127 |
HPP2200eco | N/A | N/A | N/A | |||||
17149774
|
Memmert™
HPP260ecoD00127 |
N/A | N/A | N/A | ||||||
17170055
|
Memmert™
IPP1060ecoD00127 |
IPP1060eco |
2045.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
17179864
|
Memmert™
HPP750ecoD00127 |
HPP750eco | N/A | N/A | N/A | |||||
17189714
|
Memmert™
HPP1400ecoD00127 |
HPP1400eco | N/A | N/A | N/A | |||||
17190215
|
Memmert™
IPP410ecoD00127 |
IPP410eco |
2045.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
17199634
|
Memmert™
HPP1060ecoD00127 |
HPP1060eco | N/A | N/A | N/A | |||||
17199814
|
Memmert™
HPP410ecoD00127 |
HPP410eco | N/A | N/A | N/A | |||||
Beschreibung
- Für 27 Messpunkte (Größen 110 - 1060, 2200)
- 26 Messpunkte (Größe 1400)
- PQ-Checkliste als Hilfestellung für kundenseitige Validierung
Spezifikation
IQ/OQ-Dokument mit gerätespezifischen Werkstestdaten |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Memmert™ IQ/OQ-Dokument mit schrankbezogenen Werksdaten