Learn More
Memmert™ IQ/OQ-Dokument mit schrankbezogenen Werksdaten
Für einen frei wählbaren Temperaturwert, einschl. Temperaturverteilungsmessung bei Memmert nach DIN 12880:2007-05
Marke:  Memmert™ IPP1060ecoD00127
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17170055
  • 2045.00 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • 27 Messpunkte (Größen 110 - 1060, 2200)
  • 26 Messpunkte (Größe 1400)
  • PQ-Checkliste als Unterstützung zur Validierung durch den Kunden
Spezifikation
Spezifikation
IPP1060eco
IQ/OQ-Dokument mit gerätespezifischen Werkstestdaten
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Memmert™ IQ/OQ-Dokument mit schrankbezogenen Werksdaten > IPP1060eco