Learn More
Memmert™ IQ/OQ-Dokument mit schrankbezogenen Werksdaten
Für einen frei wählbaren Temperaturwert, einschl. Temperaturverteilungsmessung bei Memmert nach DIN 12880:2007-05
Marke: Memmert™ HPP260ecoD00127
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- 27 Messpunkte (Größen 110 - 1060, 2200)
- 26 Messpunkte (Größe 1400)
- PQ-Checkliste als Unterstützung zur Validierung durch den Kunden
Spezifikation
IQ/OQ-Dokument mit gerätespezifischen Werkstestdaten |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Memmert™ IQ/OQ-Dokument mit schrankbezogenen Werksdaten > HPP260eco
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur