Learn More
Jod, ACS-Reagenz, 99.8 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10493551
Zum Warenkorb hinzufügen
Jod, ACS-Reagenz, 99.8 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10493551
5 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10493551
Marke: Thermo Scientific Acros 423820050
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7553-56-2 | I2 | 253.81 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reagenz zur Formung von C-X-Bindungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7553-56-2
Summenformel I2
Molekulargewicht (g/mol) 253.81
MDL-Nummer MFCD00011355 MFCD00164163
InChI-Schlüssel PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Synonym iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode
PubChem CID 807
ChEBI CHEBI:17606
SMILES II
Spezifikation
Siedepunkt 185°C
Chemischer Name oder Material Iodine
Schmelzpunkt 113°C
Namenshinweis 99.8%
Farbe Grau
Physikalische Form Prills
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 99.8+%
Strukturformel I2
UN-Nummer 3495
Fieser 01,495; 02,200; 03,159; 04,258; 05,346; 06,293; 07,179; 08,256; 09,248; 10,210; 11,261; 12,235; 13,133; 14,181; 15,172; 16,182; 17,153
Merck Index 15, 5057
IUPAC-Name Diiod
Formelmasse 253.81
Reinheit (%) ≥99.80%
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Glasflasche
Dampfdruck 0.41hPa at 25°C
Dichte 8.8 (Air = 1.0)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0471840 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number423820025,423825000,423820050
ChargennummerA0419420 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number423820025,423825000,423820050
ChargennummerA0465132 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/08/2024 Catalog Number423820025,423825000,423820050
ChargennummerB0155834B Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number423820025,423825000,423820050
ChargennummerA0459140 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/01/2024 Catalog Number423820025,423825000,423820050
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iodine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/und Seife/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Name des Produkts
Jod, ACS-Reagenz, 99.8 %, Thermo Scientific Chemicals >