Learn More
Jodlösung, volumetrisch, Reag. Ph. Eur., 0.05 M I2 (0.1 N), Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15674790
Verfügbar ab: 06-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons
Jodlösung, volumetrisch, Reag. Ph. Eur., 0.05 M I2 (0.1 N), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15674790 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
2.5 l
Click to view available options
Menge:
2.5 l
5 L
4 x 2.5 l
6 x 1 l
Artikelnummer. 15674790
Marke: Honeywell-Fluka 350902.5L
Verfügbar ab: 06-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Volumetrisch, Reag. Ph. Eur., 0.05 M I2 (0.1N)
Die hochwertigen Titrationsprodukte von Honeywell decken den gesamten Arbeitsablauf der Titration ab und umfassen:
  • Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze)
  • Puffer sind als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich
  • Reagenzien für die Komplexometrie:
    • Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
    • Maskierungsmittel
  • Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7553-56-2, 7681-11-0, 7732-18-5
Summenformel I2
Molekulargewicht (g/mol) 253.81
MDL-Nummer MFCD00011355 MFCD00164163
InChI-Schlüssel PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 807
ChEBI CHEBI:17606
SMILES II
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iodlösung
Menge 2.5 l
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 3587194
Synonym Iod, Diiod, Iodkristalle, Sublimiertes Iod, Tinktur Jod, Iodlösung, eranol, iodio, iodine solution, iode
IUPAC-Name Diiod
Formelmasse 253.81 mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.05 M
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iodine solution
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: iodine
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Jodlösung, volumetrisch, Reag. Ph. Eur., 0.05 M I2 (0.1 N), Honeywell Fluka™ >