Learn More
Jodlösung, volumetrisch, Reag. Ph. Eur., 0.05 M I2 (0.1 N), Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
2.5 l
5 L
4 x 2.5 l
6 x 1 l
Beschreibung
Die hochwertigen Titrationsprodukte von Honeywell decken den gesamten Arbeitsablauf der Titration ab und umfassen:
- Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze)
- Puffer sind als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich
- Reagenzien für die Komplexometrie:
- Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
- Maskierungsmittel
- Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Iodlösung |
Namenshinweis | Volumetrisch, Reag. Ph. Eur., 0.05 M I2 (0.1N) |
CAS Min. % | ≥90.0000%, ≥1.0000%, ≥1.0000% |
CAS Max. % | ≤100.0000%, <5.0000%, <5.0000% |
Menge | 6 x 1 l |
Strukturformel | I2 |
Beilstein | 3587194 |
Synonym | Wasser, Dihydrogenoxid, Destilliertes Wasser, Reinstwasser, Wasser Dampf, Steriles Wasser, Wasser, aufgereinigt, Wasser, entionisiert, Wasser, Mineral, Dihydrogenmonoxid |
IUPAC-Name | Diiod |
Güte | Reagenz Ph. Eur. |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Iodine solution
- Achtung
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H373-Kann die Organe schädigen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: iodine
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Jodlösung, volumetrisch, Reag. Ph. Eur., 0.05 M I2 (0.1 N), Honeywell Fluka™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur