Learn More
Invitrogen™ Hefe-tRNA
Lieferung in lyophilisierter Form
Marke:  Invitrogen™ 15401011
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11508736
  • 304.00 CHF / 25 Milligramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Hefe tRNA eignet sich als Träger für die Nukleinsäure-Aufreinigung und Präzipitationsverfahren.
Array CGH, Genexpressionsanalyse und Genotypisierung, Genotypisierung und Genomprofilierung, Microarray-Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis oder Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Hefe-tRNA
Hefe-tRNA
Träger für Nukleinsäure-Fällungen
Flüssig
Im Gefrierschrank lagern (-5 bis -30 °C).
Freigegeben für den Versand ohne Kühlung oder auf nassem Eis oder Trockeneis
25 mg
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.