Learn More
Invitrogen™ Yeast Nitrogen Base
Basismedium für die Vorbereitung von minimal und synthetisch definierten Hefemedien
Marke: Invitrogen™ Q30009
1181.02 CHF gültig bis 2025-08-24
Benutzen Sie den Promotions-Code "24140" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: Jede Packung enthält Reagenzien zur Vorbereitung von 500 ml 10x YNB für Pichia-Medien oder 1.000 ml 10x YNB für S. cerevisiae-Medien.
Beschreibung
- YNB enthält Ammoniumsulfat, enthält aber keine Aminosäuren
- Autoklavierbar
Klonierung, Transformation
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Jede Flasche enthält 500 g Reagenz. Verwenden Sie 67 g, um 500 ml 10x YNB für Pichia-Medien oder 1.000 ml 10x YNB für S. cerevisiae-Medien zuzubereiten. Bei Raumtemperatur lagern. Bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 12 Monate stabil. |
|
YNB | |
Mikrobiologische Medien | |
Flüssigmedium | |
500 g/Flasche | |
Raumtemperatur |
Pulver | |
Autoklavieren | |
P. pastoris, S. cerevisiae, S. cerevisiae | |
Reagenzien in Pulverform | |
500 g |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 %