Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hefe-Stickstoff-Basis, ohne Aminosäuren, ohne Ammoniumsulfat
Wird zur Klassifizierung von Hefen auf der Grundlage von Kohlenhydraten- und Aminosäurenvorgaben verwendet. Empfohlen für die Klassifizierung von Hefen auf der Grundlage von Kohlenhydraten- und Stickstoffvorgaben. Enthält alle essentiellen Nährstoffe, die für das Wachstum von Hefen benötigt werden, außer Aminosäuren, Stickstoff und Kohlenhydraten.
Marke:  Thermo Scientific Chemicals H26271.36
669.60 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11336759
  • 763.00 CHF / 500 Gramm
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Beschreibung
Yeast Nitrogen Base without Amino Acids and Ammonium Sulfate is used for classifying yeasts based on carbohydrate and amino acids requirements. Recommended for use in classifying yeasts based on carbon and nitrogen requirements. Contains all essential nutrients required for the growth of yeasts except amino acids, nitrogen and carbohydrate. Addition of nitrogen and carbon sources is required.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Pulver
Kunststoffflasche
500 g
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10252207 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/08/2024 Catalog NumberH26271.22,H26271.36
Chargennummer10247315 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/07/2023 Catalog NumberH26271.22,H26271,H26271.36
Chargennummer10244138 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/10/2022 Catalog NumberH26271.22,H26271.36
Chargennummer10243941 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/10/2022 Catalog NumberH26271.22,H26271.36
Chargennummer10240385 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/04/2022 Catalog NumberH26271.22,H26271.36
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Hefe-Stickstoff-Basis, ohne Aminosäuren, ohne Ammoniumsulfat > 500 g