Learn More
Invitrogen™ Yeast Nitrogen Base
Basismedium für die Vorbereitung von minimal und synthetisch definierten Hefemedien
Marke: Invitrogen™ Q30007
194.67 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Includes: Jeder Beutel enthält Reagenzien zur Vorbereitung von 500 ml 10fach-YNB für Pichia-Medium oder 1000 ml 10fach-YNB für S. cerevisiae-Medium.
Beschreibung
- Enthält Ammoniumsulfat, enthält aber keine Aminosäuren
- Pulver
Klonierung, Transformation
Spezifikation
Jeder Beutel enthält 67 g Reagenzien zur Vorbereitung von 500 ml 10fach-YNB für Pichia-Medium oder 1000 ml 10fach-YNB für S. cerevisiae-Medium. Bei Raumtemperatur lagern. Bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate stabil. |
|
Mikrobiologische Medien | |
1 Beutel |
Pulver | |
P. pastoris, S. cerevisiae, S. cerevisiae |