Learn More
Invitrogen™ UltraPure™ Agarose
Der handliche Ausguss sorgt für weniger Verschütten und Kontamination
402.00 CHF - 1466.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Agarose |
---|---|
Trennbereich | 100 bp bis > 30 kb |
Form | Pulver |
Gelkompatibilität | Agarose-Gele |
Umweltfreundliche Eigenschaften | Nachhaltige Verpackung |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11553277
![]() |
Invitrogen™
16500100 |
100 g |
402.00 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10264544
![]() |
Invitrogen™
16500500 |
500 g |
1466.00 CHF
500 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
UltraPure™ Agarose ist ein Polysaccharid, das für die größenbasierte Trennung von Nukleinsäuren in der Agarose-Gelelektrophorese genutzt wird. UltraPure™ Agarose eignet sich ideal für die Trennung von DNA- und RNA-Fragmenten von 100 bp bis >30 kb
- Ideal für die Analyse und Gewinnung von DNA und RNA für Routineanwendungen
- Starke Gelstruktur ermöglicht eine bessere Handhabung und weniger Brüche
- Verwendbar in Protein-Elektrophorese-Anwendungen wie der Ouchterlony-Doppelimmundiffusion (Antigen-Antikörper-Interaktionsassay) und der radialen Immundiffusion (RID) (Antigen-Quantifizierungsassay)
- Verbesserte Verpackung
- Leistungs- und Qualitätskontrolle
Agarose-Gelelektrophorese, Reinigung und Analyse von DNA und RNA, Gelelektrophorese und Blotting von Nukleinsäuren
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Agarose | |
Pulver | |
Nachhaltige Verpackung | |
UltraPure™ |
100 bp bis > 30 kb | |
Agarose-Gele | |
Standard-Schmelzpunkt | |
Raumtemperatur |