Learn More
Invitrogen™ UltraPure™ Glycerin
Geeignet zur Konzentration und Lagerung von Enzymen bei niedrigen Temperaturen
Marke:  Invitrogen™ 15514011
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11508746
  • 206.00 CHF / 500 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • UltraPure Glycerin eignet sich zur Konzentration und Lagerung von Enzymen bei niedrigen Temperaturen
  • Eine 50%ige (v/v) Lösung gefriert bei -20 °C nicht
  • Aufgrund seiner Dichte von 1,26 g/ml wird Glycerin häufig als Bestandteil von Elektrophorese-Ladepuffern verwendet
  • UltraPure Glycerin-Gradienten können zur Aufreinigung von Proteinen, Bakteriophagen und Organellen verwendet werden
  • Redestilliertes UltraPure Glycerin ist zu ≥ 99% rein
  • Es wurde keine DNase-, RNase- oder Protease-Aktivität festgestellt.
  • Bei Raumtemperatur lagern
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Glycerin
UltraPure™
500 ml
Flüssig
Bei Raumtemperatur lagern.
Molekularbiologische Qualität
Raumtemperatur
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2600391 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number15514011
Name des Produkts
Invitrogen™ UltraPure™ Glycerin > 500 ml