Learn More
Invitrogen™ UltraPure™ Glycerin
Geeignet zur Konzentration und Lagerung von Enzymen bei niedrigen Temperaturen
211.00 CHF - 1092.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glycerin
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.
Produktlinie UltraPure™
Reinheit Molekularbiologische Qualität
Versandbedingung Raumtemperatur
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11508746
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
15514011
500 ml
211.00 CHF
500 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10779053
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
15514029
3,8 l
1092.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • UltraPure Glycerin eignet sich zur Konzentration und Lagerung von Enzymen bei niedrigen Temperaturen
  • Eine 50%ige (v/v) Lösung gefriert bei -20 °C nicht
  • Aufgrund seiner Dichte von 1,26 g/ml wird Glycerin häufig als Bestandteil von Elektrophorese-Ladepuffern verwendet
  • UltraPure Glycerin-Gradienten können zur Aufreinigung von Proteinen, Bakteriophagen und Organellen verwendet werden
  • Redestilliertes UltraPure Glycerin ist zu ≥ 99% rein
  • Es wurde keine DNase-, RNase- oder Protease-Aktivität festgestellt.
  • Bei Raumtemperatur lagern
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
Glycerin
UltraPure™
Raumtemperatur
Bei Raumtemperatur lagern.
Molekularbiologische Qualität
Flüssig
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ UltraPure™ Glycerin