Learn More
Invitrogen™ Total Exosome Isolation Reagent (from urine)
Isolieren Sie mit unserem einfachen, zuverlässigen Protokoll Exosomen ganz einfach aus Urinproben
Marke:  Invitrogen™ 4484452
379.10 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15403913
  • 453.00 CHF / 50 Milliliter
Verfügbar ab: 15-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Das Total Exosome Isolation Reagenz aus Urin ermöglicht eine schnelle und effiziente Anreicherung intakter Exosome mit einem Protokoll, das je nach Probengröße skalierbar ist.
  • Maximale Rückgewinnung intakter Exosomen für jede Art von Downstream-Prozess
  • Langwierige Ultrazentrifugationen entfallen
  • Maximale Flexibilität – kann je nach Probengröße nach oben oder unten skaliert werden
Biomarker-Nachweis, Zellanalyse, klinisch, exosomale Biomarkeranalyse, Exosom-Isolierung, Exosome, Organellen-Isolierung, Vorbereitung von Proteinproben und Proteinaufreinigung, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bei 2 bis 8 °C lagern.
Exosomen
50 mL
Gesamt-Exosom-Isolationsreagenz
Flüssig
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2802872 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number4484452
Chargennummer2855527 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number4484452
Chargennummer3094372 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog Number4484452
Chargennummer2879296 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog Number4484452
Chargennummer2964557 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog Number4484452
Name des Produkts
Invitrogen™ Total Exosome Isolation Reagent (from urine) > 50 ml; isoliert aus Urinproben