Learn More
Corning™ PYREX™ Kolben mit verstärkten Rändern
Hergestellt aus besonders langlebigem PYREX™. Erlenmeyer-Stil, robuste Oberfläche mit Werkzeugspitze und weitem Hals.
Marke: Corning™ 4980-125
Beschreibung
Diese Kolben eignen sich für zahlreiche Anwendungen. PYREX™ hochbelastbare Enghals-Erlenmeyerkolben aus Glas sind für eine längere Lebensdauer und höhere Anwendersicherheit konzipiert.
- Hergestellt aus PYREX™ für mehr Widerstandsfähigkeit
- Mechanisch stärker als Standardkolben
- Verstärkter Rand für weniger Splittern und Brechen
- Weiße Graduierungen und Beschriftungsfeld
Spezifikation
Gummi | |
Borosilikatglas | |
114 mm | |
Enghals | |
12/Packung | |
Ja | |
Unsteril | |
5 |
125 ml | |
Ja | |
Kein Stopfen | |
48/Karton | |
Konisch | |
Ja | |
67 mm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 12
SLW007 Verrerie Usage Intensif Mise page 1
DateigrößeVersion: 182.8 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ PYREX™ Kolben mit verstärkten Rändern > 125 ml, Stopfen
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur