Learn More
Thermo Scientific™ PROPAC™ WCX-10 Carboxylat HPLC-Ionenaustauschsäule, 10 μm, 4 mm x 50 mm
Säulenformat: Analysesäule; Porengröße: Nicht porös; Säulenphase: Ionenaustausch
Marke:  Thermo Scientific™ 074600
1071.42 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11342063
  • 1076.78 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ ProPac™ WCX-10 LC-Säulen und erzielen Sie eine außergewöhnlich hohe Auflösung für die Trennung von Proteinen mit deren Varianten. ProPac Säulen basieren auf stationären Phasen aus nicht porösen 10-μm-Polymerperlen und lösen Isoformen auf, die sich nur in einem einzigen geladenen Rückstand unterscheiden. Eine dünne, hydrophile, auf den Partikelkern gepfropfte Schicht eliminiert unerwünschte sekundäre Wechselwirkungen. Die Kationenaustausch-Oberfläche sorgt für eine pH-basierte Selektivitätskontrolle und für schnellen Massentransfer für hocheffiziente Trennung und moderate Kapazität.
Mehrere Formate für mehr Flexibilität
  • Die ProPac WCX-10 Säule ist ein schwacher Kationenaustauscher mit einer funktionellen Carboxyl-Gruppe
  • Die Säulengröße reicht von 2 mm Innendurchmesser für analytische Anwendungen bis zu 22 mm Innendurchmesser für Semi-Prep-Anwendungen.
Herausragende Leistung bei der Proteinanalyse
  • Ideal für die Charakterisierung und für die Bewertung der Qualitätskontrolle von MAbs und anderen Proteinen geeignet
  • Sehr gut geeignet zur Charakterisierung verwandter Proteinvarianten, einschließlich Deamidierungs- und MAb-Lysin-Trunkierungsvarianten
  • Beispiellose Trennungen mit hoher Auflösung
  • Ausgezeichnete säulen- und chargenübergreifende Reproduzierbarkeit eliminiert das Problem der Säulenvariabilität bei Stabilitäts- und QS/QK-Tests
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Analysesäule
1 ml/min
3000 psi (207 bar)
10 μm
Nicht porös
60 °C
ProPac
Ionenaustausch
Analysesäule
Responsibly packaged
4 mm
50 mm
pH-Wert 2 bis 12, 80 % kompatibel mit Acetonitril und Aceton, kompatibel mit nichtionischen und zwitterionischen Detergenzien, inkompatibel mit kationischen Detergenzien
2 bis 12
Each
Carboxylat
Sphärisches, nicht poröses Polymer
Ionenaustausch
Bio-LC
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer001524 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number074600
Chargennummer001535 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number074600
Chargennummer001537 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number074600
Chargennummer001529 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number074600
Chargennummer001536 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number074600
Name des Produkts
Thermo Scientific™ PROPAC™ WCX-10 Carboxylat HPLC-Ionenaustauschsäule, 10 μm, 4 mm x 50 mm > Länge: 50 mm; Innendurchmesser: 4 mm