Learn More
Invitrogen™ SYBR™ Safe DNA Gel Stain in 1X TAE
Speziell für eine reduzierte Mutagenität entwickelt, um weniger gefährlich zu sein. Invitrogen™ SYBR™ Safe DNA-Gel-Färbemittel 1x TAE ist sicherer und empfindlicher als Ethidiumbromid für das Färben von DNA in Agarose- oder Acrylamid-Gelen. Die vorgemischte Lösung ist in 1 l- und 4 l-Einheiten erhältlich.
Marke: Invitrogen™ S33111
283.65 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
SYBR Safe™ Färbemittel ist nicht nur weniger mutagen als Ethidiumbromid. SYBR Safe™ Färbemittel hat auch eine bessere Nachweisempfindlichkeit als Ethidiumbromid. SYBR Safe™ Färbemittel wird als vorgemischte Lösung geliefert, die wie eine Ethidiumbromidlösung verwendet werden kann, entweder im Gel während des Elektrophoreselaufs oder zur Färbung nach dem Lauf. An Nukleinsäuren gebunden, hat das grün fluoreszierende SYBR Safe™ Färbemittel Fluoreszenzanregungsmaxima bei ∼280 und ∼502 nm und ein Emissionsmaximum bei ∼530 nm.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
• Geliefert als gebrauchsfertige Lösung in 1X TAE Lagerung bei Raumtemperatur im Originalbehälter. |
|
Fluoreszenz | |
DNA-Gelfärbemittel | |
1 l | |
DNA |
In-Gel-Detektion | |
SYBR-sicher | |
Weniger gefährlich | |
Raumtemperatur |