Learn More
Invitrogen™ SYBR™ Safe DNA Gel Stain in 1X TAE
Speziell für eine reduzierte Mutagenität entwickelt, um weniger gefährlich zu sein. Invitrogen™ SYBR™ Safe DNA-Gel-Färbemittel 1x TAE ist sicherer und empfindlicher als Ethidiumbromid für das Färben von DNA in Agarose- oder Acrylamid-Gelen. Die vorgemischte Lösung ist in 1 l- und 4 l-Einheiten erhältlich.
299.00 CHF - 1014.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | • Geliefert als gebrauchsfertige Lösung in 1X TAE Lagerung bei Raumtemperatur im Originalbehälter. |
---|---|
Detektionsstelle | In-Gel-Detektion |
Nachweisverfahren | Fluoreszenz |
Marker oder Farbstoff | SYBR-sicher |
Produkttyp | DNA-Gelfärbemittel |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11560676
![]() |
Invitrogen™
S33112 |
4 l |
1014.00 CHF
4 Liter |
Verfügbar ab: 08-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10063352
![]() |
Invitrogen™
S33111 |
1 l |
299.00 CHF
1 Liter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
SYBR Safe DNA-Gel-Färbemittel wurde speziell für eine verringerte Mutagenität — entwickelt, das sicherer ist als Ethidiumbromid für das Färben von DNA in Agarose- oder Acrylamid-Gelen. SYBR Safe Färbemittel ist nicht nur weniger mutagen als Ethidiumbromid, sondern die Nachweisempfindlichkeit von SYBR Safe Färbemittel ist besser als die von Ethidiumbromid. SYBR Safe Färbemittel wird als vorgemischte Lösung geliefert, die wie eine Ethidiumbromidlösung verwendet werden kann, entweder im Gel während des Elektrophoreselaufs oder als Nachlauffärbung. An Nukleinsäuren gebunden, hat das grün fluoreszierende SYBR Safe Färbemittel Fluoreszenzanregungsmaxima bei ∽280 und ∽502 nm und ein Emissionsmaximum bei ∽530 nm.
- Ungefährlicher
Agarose-Gelelektrophorese, Reinigung und Analyse von DNA und RNA, Gelelektrophorese und Blotting von Nukleinsäuren
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
• Geliefert als gebrauchsfertige Lösung in 1X TAE Lagerung bei Raumtemperatur im Originalbehälter. |
|
Fluoreszenz | |
DNA-Gelfärbemittel | |
Raumtemperatur |
In-Gel-Detektion | |
SYBR-sicher | |
Weniger gefährlich | |
DNA |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 6 Monate