Learn More
Invitrogen™ Sf9 Cells in Grace's
Abgeleitet von der parentalen IPLBSF-21(Sf21)-USDA-Zelllinie, abgeleitet vom Ovarialgewebe der Puppen des Heerwurms, Spodoptera frugiperda
Marke:  Invitrogen™ B82501
876.60 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10503433
  • 984.00 CHF / 1 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Lesen Sie das Material-Sicherheitsdatenblatt vor der Handhabung.
Beschreibung
Beschreibung
Gibco Sf9-Zellen werden häufig zur Isolierung und Propagierung rekombinanter baculoviraler Bestände und rekombinanter Proteine verwendet.
  • Expression von rekombinanten Proteinen in einer Vielzahl von Expressionssystemen
  • Gutes Wachstum in Adhärent- oder in Suspensionskulturen
  • Kleine, normale Größe, die sogar Monoschichten und Plaques erzeugt
  • Wirkungs- und Qualitätskontrolle
Baculovirus-Produktion und -Titration, Bioproduktion, Zellkulturen, Insektenzellkulturen, Insekten-Expression, Insekten-Expressionszelllinien, Proteinexpression, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Sf9- und Sf21-Zellkulturen, Virusimpfstoff-Produktion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Lagerbedingungen: Flüssigstickstoff (Dampfphase)
Versandbedingungen: gefroren
Insektenzelle
Insektenzellen
Sf9
S. frugiperda
1 mL
Name des Produkts
Invitrogen™ Sf9 Cells in Grace's > 1 ml
Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke an Tieren und Menschen.