Learn More
Invitrogen™ pBudCE4.1 Mammalian Expression Vector
Entwickelt für die unabhängige Expression von zwei Genen aus einem einzigen Plasmid in Säugetierzellen
Marke:  Invitrogen™ V53220
1210.40 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11510856
  • 1424.00 CHF / 20 Mikrogramm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Includes: Je 20 μg pBudCE4.1 und pBudCE4.1/lacZ/CAT positive Kontrollvektoren werden superhelikal und lyophilisiert geliefert.
Beschreibung
Beschreibung
  • Durch die Verwendung von pBudCE4.1 zur Erzeugung stabiler Säugetierexpressionszelllinien wird sichergestellt, dass jedes Gen in der Zelle eine äquivalente Kopienzahl aufweist. Dadurch kann die variable Expression aufgrund von Unterschieden in der Genkopiezahl eliminiert werden.
  • Mit Expressionskassetten mit dem CMV-Promotor für die hochgradige Transkription von Genen mit optionalem c-myc-Epitop-Tag für den schnellen Nachweis und mit 6xHis-Sequenz für eine einfache Aufreinigung
  • Humaner EF-1α-Promotor für die hochgradige Transkription von Genen mit optionalem V5-Epitop-Tag für den schnellen Nachweis und mit 6xHis-Sequenz für eine einfache Aufreinigung
  • Sh ble (ZeoR)-Gen für die effiziente Selektion in Säugetierzellen und E. coli mit dem Selektionsmittel Zeocin™
Konstitutive Expression, Säugetierexpression, Multi-Genexpression, Proteinexpression, Proteine, Expression, Isolation und Analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Konstitutiv
EF-1α, CMV
Zeocin™
His Tag (6x), V5-Epitop-Tag, c-Myc-Epitop-Tag
20 μg
Multi-Genexpression
Transfektion
Säugetier-Expressionsvektor
Je 20 µg pBudCE4.1 und pBudCE4.1//lacZ/CAT positive Kontrollvektoren werden superhelikal und lyophilisiert geliefert. Bei -20 °C lagern. Bei ordnungsgemäßer Lagerung bleiben Vektoren garantiert 6 Monate lang haltbar.
Restriktionsenzym/MCS
pBud
Dokumentation
Manuals
Name des Produkts
Invitrogen™ pBudCE4.1 Mammalian Expression Vector > 20 μg