Learn More
Invitrogen™ One Shot™ TOP10F' chemisch kompetente E. coli
Ideal für hocheffiziente Klonierung und Plasmid-Propagierung
453.00 CHF - 858.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Kompetente Zelle
Enthält F'-Episom Enthält F'-Episom
Verbessert die Plasmidqualität Ja
Klonierung methylierter DNA Ja
Transformationsleistungsgrad Hoher Wirkungsgrad (> 10^9 cfu⁄µg)
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10113902
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
C303003
21 x 50 μl
453.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10503623
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
C303006
40 x 50 μl
858.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
One Shot TOP10F chemisch kompetente E. coli-Zellen sind identisch mit TOP10-Zellen unter Zusatz eines F-Episoms. Top10 kompetente Zellen werden mit einer Transformationseffizienz von 1 x 109 KbE/μg superhelikale DNA geliefert.
Verwendung von One Shot TOP10F' chemisch kompetenten E. coli
Das F' Episom ist Träger des Resistenzgens gegen Tetracyclin und ermöglicht die Isolierung einzelsträngiger DNA aus Vektoren mit einem f1-Replikationsursprung. Darüber hinaus ist das F-Episom Träger des lacIq-Repressors für die induzierbare Expression des trc-,tac- und lac-Promotors mit IPTG. TOP10F-Zellen erfordern eine IPTG-Induktion für Blau-Weiß-Farbscreening. Hoher Wirkungsgrad (> 109 KbE/μg).
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Klonierung, Transformation
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
Spezifikation
Kompetente Zelle
Ja
Hoher Wirkungsgrad (> 10^9 cfu⁄µg)
Nicht geeignet zum Klonen instabiler DNA
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Ja
Nein
Trc, Tac, Lac
One Shot™
Enthält F'-Episom
Ja
Yes (Streptamycin, Tetracycline)
Ja
Nicht geeignet für die Vorbereitung von nicht methylierter DNA
Trockeneis
E. coli
Rörchen
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ One Shot™ TOP10F' chemisch kompetente E. coli