Learn More
Invitrogen™ One Shot™ TOP10F' chemisch kompetente E. coli
Ideal für hocheffiziente Klonierung und Plasmid-Propagierung
Marke:  Invitrogen™ C303003
292.79 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
430.35 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10113902
  • 453.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
One Shot TOP10F chemisch kompetente E. coli-Zellen sind identisch mit TOP10-Zellen unter Zusatz eines F-Episoms. Top10 kompetente Zellen werden mit einer Transformationseffizienz von 1 x 109 KbE/μg superhelikale DNA geliefert.
Verwendung von One Shot TOP10F' chemisch kompetenten E. coli
Das F' Episom ist Träger des Resistenzgens gegen Tetracyclin und ermöglicht die Isolierung einzelsträngiger DNA aus Vektoren mit einem f1-Replikationsursprung. Darüber hinaus ist das F-Episom Träger des lacIq-Repressors für die induzierbare Expression des trc-,tac- und lac-Promoters mit IPTG. TOP10F-Zellen erfordern eine IPTG-Induktion für Blau-Weiß-Farbscreening. Hoher Wirkungsgrad (> 109 KbE/μg).
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Klonierung, Transformation
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Name des Produkts
Invitrogen™ One Shot™ TOP10F' chemisch kompetente E. coli > 20 x 50 μl
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.