Learn More
Invitrogen™ One Shot™ BL21(DE3) chemisch kompetente E. coli
Ideal geeignet für die Verwendung mit T7-Promotor-Expressionssystemen (z. B. pRSET, pCR™T7 und pET)
Marke: Invitrogen™ C600003
240.53 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
284.65 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: One Shot BL21(DE3) E. coli: 20 Fläschchen, je 50 μl (insgesamt 1 ml), pUC19 DNA (10 pg/μl): 1 Fläschchen, 50 μl, S.O.C.-Medium:: 1 Flasche, 6 ml
Beschreibung
One Shot BL21(DE3) chemisch kompetente E. coli tragen das Lambda-DE3-Lysogen. Rekombinante Proteine, die ungiftig für E. coli sind, werden in der Regel in BL21(DE3)-Zellen stärker exprimiert als in BL21(DE3)pLysS oder BL21(DE3)pLysE. Allerdings ist das basale Expressionsniveau heterologer Gene in BL21(DE3) deutlich höher als in BL21(DE3)pLysS oder BL21(DE3)pLysE.
Informationen über BL21-Stämme
Die Bakterienstämme BL21 sind abgeleitet vom Stamm E. coli B und wurden speziell für eine hohe Expression von rekombinanten Proteinen entwickelt. Diese Stämme besitzen zwei Eigenschaften, die für die Proteinexpression entscheidend sind: bedeutende genetische Marker und eine Induzierbarkeit der Proteinexpression. Die wichtigen genetischen Marker tragen dazu bei, dass rekombinante RNA und/oder Proteine in hohem Maße und ohne Abbauprozesse angereichert werden. Induzierbarkeit trägt zur Minimierung toxischer Nebenwirkungen einiger rekombinanter Proteine bei.
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Bakterienexpression, Proteinexpression, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
Kompetente Zelle | |
Nein | |
Mittlere Effizienz (10^8–10^9 cfu⁄µg) | |
No | |
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell) | |
Nein | |
Nein | |
T7. | |
One Shot™ | |
No | |
Yes (lon, ompT) |
F'-Episom fehlt | |
Nein | |
Enthält: • One Shot™ BL21(DE3) E. coli: 20 Fläschchen, je 50 µl (insgesamt 1 ml) • pUC19 DNA (10 pg/ul): 1 Fläschchen, 50 µl • S.O.C-Medium: 1 Flasche, 6 ml Kompetente Zellen bei -80 °C lagern. Lagern Sie pUC19 DNA bei -20 °C. SOC-Medium bei +4 °C oder Raumtemperatur lagern. |
|
Nein | |
Yes (dcm) | |
Trockeneis | |
E. coli | |
Rörchen | |
21 x 50 μl | |
No |