Learn More
Implen™ Feld-Kit für das NanoPhotometer™
Das Implen NanoPhotometer™ Feldkit ist Ihr mobiles Screening-Labor. Mit Platz für Pipetten, Proben- und Pufferbehälter, Zubehör und Dokumentation werden die Grenzen eines Labors beseitigt.
Marke: Implen™ Field Kit
Beschreibung
Das NanoPhotometer™ Feld-Kit ist Ihr mobiles Screening-Labor. Mit bis 8 zu Stunden Akkuleistung brauchen Sie sich keine Gedanken über eine Steckdose zu machen. Das praktische NanoPhotometer™ Rollengehäuse wurde speziell dafür entwickelt, in die Gepäckfächer der meisten großen Fluggesellschaften zu passen. Um die TSA-Anforderungen zu erfüllen, kann der Koffer für den sicheren Transport per Flugzeug mit einem TSA-konformen Schloss ausgestattet werden.
- Außenmaße 480 x 380 x 240 mm
- Außenmaße 460 x 360 x 210 mm
- Gewicht 5.5 kg
- Gesamthöhe bei vollständig ausgefahrenem Griff 1040 mm
- Kundenspezifisch passender quervernetzter Schaumstoffeinsatz, Typ: PLZ LD 45
Spezifikation
Außenabmessungen: 480 x 380 x 240 mm, Innenabmessungen: 460 x 360 x 210 mm | |
Spektroskopie überall (bis zu 8 Stunden Akkuleistung) | |
Pipetten-, Proben- und Pufferbehälter, Zubehör und Dokumentation |
Nur für Forschungszwecke