Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ M-280 Streptavidin
Zur Isolierung und Handhabung biotinylierter Nukleinsäuren, Antikörper oder anderer biotinylierter Liganden und Zielmoleküle
1066.00 CHF - 19050.00 CHF
Spezifikation
Bead-Typ | Magnetisches Polystyrol |
---|---|
Farbe | Braun |
Konzentration | 10 mg⁄ml, 10 mg/ml, 10 mg⁄ml |
Format | Beads in Suspension |
Durchmesser (metrisch) | 2,8 μm |
Includes: Dynabeads (2.8 μm) mit kovalent gekuppeltem rekombinantem Streptavidin. Lieferung in PBS, pH 7.4 mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid als Konservierungsmittel
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10292593
|
Invitrogen™
11205D |
2 ml |
1066.00 CHF
2 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10465723
|
Invitrogen™
11206D |
10 ml |
3455.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10202983
|
Invitrogen™
60210 |
100 ml |
19050.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Description
Dynabeads werden weltweit auf mehr als 25.000 Routine-IVD-Geräten eingesetzt und sind für ihre außergewöhnliche Reproduzierbarkeit (sowohl innerhalb als auch zwischen Chargen) und die Möglichkeit zur Automatisierung bekannt. Die hohe Bindungsaffinität der Streptavidin-Biotin-Interaktion (KD = 10 -15) eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen.
- Direkte und schnelle Isolation biotinylierter Moleküle
- Schwach geladene und neutrale Beads, optimal für die Bindung von DNA-Fragmenten, Proteinen, Peptiden und Antikörpern
- Flexible Protokolle mit sanfter und effizienter Reaktionskinetik für flüssige Phasen
- Biomagnetische Protokolle sind problemlos an automatisierte Systeme anpassbar
- Hohe Reproduzierbarkeit von Charge zu Charge und damit konsistente Ergebnisse bei der Anwendung
- Bead-Durchmesser: 2,8 μm
- Konzentration: 10 mg/ml
- Mit hohem Durchsatz kompatibel
- Probentyp: Jeder Probentyp
- Durchmesser: 2,8 °m, mit einlagig (nicht mehrlagig) kovalent an die Oberfläche gekoppeltem, rekombinantem Streptavidin und zusätzlicher Blockierung mit BSA
- Zeigen eine rasche Reaktionskinetik in flüssigen Phasen.
- Typische Applikationen: Vorbereitung von 2-kb- bis 5-kb-Proben für die Sequenzierung von Mate-Pair-Bibliotheken, Isolierung von RNA- und DNA-bindenden Proteinen, Immobilisierung großer DNA-Fragmente, Reinigung von Sequenzierungsprodukten, spezifisches Einfangen von Nukleinsäuren
- Dynabeads™ werden weltweit auf mehr als 25.000 Routine-IVD-Geräten verwendet
- 650 bis 900 pmol freies Biotin
- ∽200 pmol biotinylierte Peptide
- ∽10 μg biotinyliertes IgG
- ∽10 μg dsDNA
- ∽200 pmol ss-Oligonukleotide
Antikörperaufreinigung, ChIP-on-Chip, Chromatin-Biologie, Chromatin-Immunpräzipitation (ChIP), Aufreinigung und Analyse von DNA und RNA, DNA-Extraktion, Immunpräzipitation, Phagen-Display, Aufreinigung von Proteinen und Peptiden, Isolierung und Analyse von Proteinkomplexen, Pulldown von Proteinkomplexen, Vorbereitung von Proteinproben und Proteinaufreinigung, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, RNAi, Epigenetik und Erforschung nicht-kodierender RNA, Sanger-Sequenzierung, Sequenzierung, Aufreinigung von Sequenzierungsreaktionen
Order Info
Versandbedingung: Raumtemperatur
Specifications
Magnetisches Polystyrol | |
10 mg⁄ml, 10 mg/ml, 10 mg⁄ml | |
2,8 μm | |
KingFisher™ Sample Purification System, DynaMag™ magnets | |
Geeignet für hohe Durchsätze | |
Streptavidin | |
650 – 900 pmol/mg Beads | |
ISO9001 and ISO13485 | |
Tosylaktiviert, hydrophob |
Braun | |
Beads in Suspension | |
Jeder Probentyp | |
Abtrennung biotinylierter Ziele | |
Dynabeads™ | |
Umgebungstemperatur | |
For Research Use Only | |
Streptavidin | |
Monosized 2.8 μm (CV <5%) |
Safety and Handling
missing translation for 'shelfLife' : 36 Monate ab Herstellungsdatum
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.