Learn More
Invitrogen™ Exosome-Human CD63 Isolation/Detection Reagent (from cell culture media)
Schnelles und einfaches Reinigen angereicherter CD63+-Exosomen aus Zellkulturmedien
Marke:  Invitrogen™ 10606D
579.70 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 14830841
  • 694.00 CHF / 3 Milliliter
Verfügbar ab: 19-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Zell in Kultur
CD63-Isolations-/Detektionsreagenz
3 mL
Human
Bei 2 bis 8 °C lagern
Dynabeads™
Zellkulturüberstände
4,5 μm
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2805121 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number10606D
Chargennummer2817997 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number10606D
Chargennummer2780337 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number10606D
Chargennummer2805118 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number10606D
Chargennummer2832485 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number10606D
Name des Produkts
Invitrogen™ Exosome-Human CD63 Isolation/Detection Reagent (from cell culture media) > 3 ml