Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ 1-Step Transferpuffer
Führen Sie schnelle, halbtrockene Übertragungen von 10-300 kDa Proteinen von Polyacrylamidgelen (SDS-PAGE) auf Nitrocellulose- oder PVDF-Membranen mit dem Pierce G2 Fast Blotter durch.
Marke: Thermo Scientific™ 84731X5
497.80 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Der Thermo Scientific™ Pierce 1-Step Transferpuffer wurde für die schnelle halbtrockene Übertragung von 10-300 kDa Proteinen von Polyacrylamidgelen (SDS-PAGE) auf Nitrocellulose- oder PVDF-Membranen mit dem Pierce G2 Fast Blotter entwickelt.
Bei Verwendung mit dem Pierce G2 Fast Blotter ermöglicht dieser Puffer einen effektiven Gel-zu-Membran-Transfer von Proteinen in 5 bis 10 Minuten mit einer Effizienz, die den herkömmlichen Western Blotting-Verfahren entspricht oder besser ist. Pierce 1-Step Transferpuffer ist auch mit anderen Protein-Halbtrockentransfergeräten kompatibel, die mit einem geeigneten Starkstrom-Netzteil gekoppelt sind. Solche Geräte liefern konstanten hohen Strom (1,3 bis 5,0 Ampere), um Proteine mittels der hohen Ionenstärkebedingungen, die vom Transferpuffer geliefert werden, schnell zu übertragen.
Leistungsmerkmale:
- Schnell – Die Formulierung mit hoher Ionenstärke ermöglicht 5- bis 10-minütige Proteintransfers bei Verwendung mit kompatiblen, schnellen halbtrockenen Blotting-Systemen
- Gebrauchsfertig – wird als 1x-Lösung geliefert, die stabil und bei Raumtemperatur einsatzbereit ist
- Optimiert – entwickelt für nahtlose und zuverlässige Leistung mit dem Pierce G2 Fast Blotter
- Kompatibel – funktioniert auch bei anderen halbtrockenen Transferanwendungen, die mit einem geeigneten Hochspannungsnetzteil ausgestattet sind
- Kostengünstig – Hervorragende Leistung ohne die speziellen oder teuren Verbrauchsmaterialien, die bei anderen schnellen halbtrockenen Transfergeräten benötigt werden
Erforderlich: Pierce G2 Fast Blotter (Artikel-Nr. 62288) oder ein anderes halbtrockenes Transfergerät, das mit einer leistungsfähigen Starkstromversorgung ausgestattet oder verbunden ist.
Spezifikation
Transferpuffer | |
1 x | |
Flüssig | |
5 x 1 l |
Pierce™ 1-Step Transferpuffer | |
Pierce™ 1-Step Transfer buffer, 5 x 1L, Clear, Colorless, Liquid, 1X Concentration, 7 to 9 pH, SDS-PAGE Gel Type, Designed for Rapid Semi-Dry Transfer of 10 to 300kDa Proteins from Polyacrylamide Gels (SDS-PAGE) to Nitrocellulose or PVDF Membranes | |
100 Mini-Blots mit je 50 ml | |
Protein-Gelelektrophorese |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Beschleunigen Sie Fortschritte in der Proteomik
Entdecken Sie wegweisende Innovationen und sparen Sie exklusiv.Aktionscode: 25977Gültig bis zum: 2025-05-31