Learn More
Invitrogen™ DNTP-Set (100 mM)
Gebrauchsfertige Lösung
Marke:  Invitrogen™ 10297018
344.64 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10083252
  • 656.00 CHF / 4 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Das 100 mM dNTP-Set besteht aus vier Desoxynukleotiden (dATP, dCTP, dGTP und dTTP), jeweils in einer Konzentration von 100 mM. Die Desoxynukleotide sind geeignet für die Polymerase-Kettenreaktion (PCR), Sequenzierung, Fill-in, Nick-Translation, cDNA-Synthese und TdT-Tailing-Reaktionen.
ChIP-on-Chip, Chromatin-Biologie, PCR, PCR und Echtzeit-PCR, RNAi, Epigenetik und Non-Coding-RNA-Forschung
Bestellinformation
Freigegeben für den Versand auf Nass- oder Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Inhalt:
Je 100 mM dATP, dCTP, dGTP und dTTP. Jedes Fläschchen enthält 250 µl (25 µmol) dNTP in gereinigtem Wasser. Bei -30 ° bis -10 °C lagern.
Unmarkiert
Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis
100 mmol
Flüssig
4 x 250 μl
Standard-PCR, RT-PCR, Real-Time PCR (qPCR)
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3028964 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number10297018
Chargennummer2454853 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number10297018
Chargennummer2480793 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number10297018
Chargennummer2556874 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number10297018
Chargennummer2525500 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number10297018
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ DNTP-Set (100 mM) > 4 x 250 μl