Learn More
Invitrogen™ MAX Efficiency™ DH10Bac kompetente Zellen
Unterstützt die ortsspezifische Rekombination von pFastBac™ und bMON14272
Marke:  Invitrogen™ 10361012
908.20 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24346" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10592663
  • 1022.00 CHF / 500 Mikroliter
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: MAX Efficiency DH10Bac chemisch kompetente Zellen: 5 Fläschchen, je 100 μl (insgesamt 500 μl), pUC19-DNA (0,01 μg/ml): 1 Fläschchen, 100 μl, S.O.C.-Medium:: 2 Flaschen mit jeweils 6 ml
Beschreibung
Beschreibung
MAX Efficiency DH10Bac-kompetente Zellen werden für die Produktion rekombinanter Bacmide im Bac-to-Bac™ Baculovirus-Expressionssystem verwendet. Der DH10Bac-E. coli-Stamm enthält einen Baculovirus-Shuttle-Vektor (Bacmid), der mit dem Spender-Plasmid, pFastBac™, rekombiniert werden kann, um ein Expressions-Bacmid mit einem geklonten, zu untersuchenden Gen zu erstellen.
Verwendung von MAX Efficiency DH10Bac-kompetenten Zellen
MAX Efficiency DH10Bac-kompetente Zellen können als Host für einen rekombinanten pFastBac™ Vektor mit einem geklonten, zu untersuchenden Gen dienen. DH10Bac-Zellen beherbergen einen Baculovirus-Shuttle-Vektor (bMON14272) und ein Helferplasmid (pMON7142) und können Bacmide mit hohem Molekulargewicht erzeugen, die dann verstärkt, aufgereinigt und für Insektenzelltransfektion und nachfolgende Genexpression verwendet werden können. Kanamycin-Resistenz für die Selektion und Erhaltung von Bacmiden basiert auf bMON14272 und Tetracyclin-Resistenz auf pMON7124
  • Stabile Erträge von > 1 x 108 Transformanten/μg
  • Toleranz von kleinen Mengen unverdünnter Ligationsreaktionen
  • Unterstützung eines effizienten Blau-Weiß-Kolonie-Screenings (Φ80lacZΔM15-Marker)
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Baculovirus-Produktion und -Titration, Klonierung, Insektenexpression, Proteinexpression, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Transformation
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3052493 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number10361012
Chargennummer2443297 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number10361012
Chargennummer2476243 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number10361012
Chargennummer2476243A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number10361012
Chargennummer2498470A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number10361012
Name des Produkts
Invitrogen™ MAX Efficiency™ DH10Bac kompetente Zellen > 5 x 100 μl