Learn More
Invitrogen™ Gateway™ BP Clonase™ II Enzym-Mix
Katalysiert die In-vitro-Rekombination von PCR-Produkten zur Erzeugung von Eintragsklonen.
588.00 CHF - 2405.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Gateway™ BP Clonase™ II Enzymgemisch enthält Proteinase K-Lösung (2 µg/µl) und einen positiven Kontrollvektor. Bei -20°C oder -80°C lagern. Bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate stabil.
Versandbedingung Trockeneis
Enzym BP Clonase
Kompatibler Puffer Enzympuffer
Produkttyp BP Clonase Enzymgemisch
Mehr Spezifikationen ansehen
Includes: Proteinase K-Lösung (2 μg/μl) und ein positiver Kontrollvektor
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10348582
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
11789100
100 Reaktionen
2405.00 CHF
100 Reaktionen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10348102
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
11789020
20 Reaktionen
588.00 CHF
20 Reaktionen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Katalysiert die In-vitro-Rekombination von PCR-Produkten oder subklonierenden DNA-Segmenten aus Klonen (mit attB-Stellen) und einem Donor-Vektor (mit attP-Stellen) für die Erzeugung eines Entry-Klons.
  • Enthält Enzyme und Puffer in einer einzelnen Mischung, die 10 ml-Reaktionen mit weniger Pipettierschritten ermöglicht.
  • Garantiert stabil für 6 Monate bei ordnungsgemäßer Lagerung bei -20 °C bis -80 °C.
Bestellinformation
Versandbedingungen: Trockeneis
Spezifikation
Spezifikation
Gateway™ BP Clonase™ II Enzymgemisch enthält Proteinase K-Lösung (2 µg/µl) und einen positiven Kontrollvektor. Bei -20°C oder -80°C lagern. Bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate stabil.
BP Clonase
BP Clonase Enzymgemisch
Trockeneis
Enzympuffer
Clonase™, Gateway™
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Gateway™ BP Clonase™ II Enzym-Mix